Print…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC8435-1G PC8435-500MG
APOSPC8435-1GEA 275 EUR
APOSPC8435-1G APOSPC8435-500MG
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Fórmula: C₈H₅ClF₃N₅S
Ponto de Fusão: 262…265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243559
Número CAS: 250714-16-0