Print…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 87 EUR
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Fórmula: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
Peso Molecular: 334.71 g/mol
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00244738
Número CAS: 303149-99-7