Print…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-4-cyano-5-methylisothiazole
PC8433-1G PC8433-500MG PC8433-5G
APOSPC8433-1GEA 405 EUR
APOSPC8433-1G APOSPC8433-500MG APOSPC8433-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Fórmula: C₁₁H₅ClF₃N₃S₂
Peso Molecular: 335.76 g/mol
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00244313
Número CAS: 338775-63-6