Print…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8430-1G PC8430-500MG
APOSPC8430-1GEA 786 EUR
APOSPC8430-1G APOSPC8430-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide
Fórmula: C₈H₇ClF₃N₃OS
Peso Molecular: 285.68 g/mol
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00664272
Número CAS: 338422-76-7