Print…
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1'-Ethane-1,2-diylbis[2-(trifluoromethyl)benzene]
PC8424-1G PC8424-5G
APOSPC8424-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8424-1G APOSPC8424-5G
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Fórmula: C₁₆H₁₂F₆
Peso Molecular: 318.26 g/mol
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631639
Número CAS: 287172-66-1