Print…
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8420-1G PC8420-500MG
APOSPC8420-1GEA 799 EUR
APOSPC8420-1G APOSPC8420-500MG
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Fórmula: C₁₂H₁₅ClF₃N₅O
Peso Molecular: 337.73 g/mol
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00141696
Número CAS: 338979-10-5