Print…
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC8410-25G PC8410-5G
APOSPC8410-25GEA 132 EUR
APOSPC8410-25G APOSPC8410-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₅BrF₄O
Peso Molecular: 285.0330 g/mol
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094509
Número CAS: 537050-14-9
UN: 3261
ADR: 8 III