Print…
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 46.4 EUR
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₅BrF₄O
Ponto de Fusão: 15…17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094506
Número CAS: 202664-36-6
UN: 1760
ADR: 8 III