Print…
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8399-5G PC8399-1G
APOSPC8399-5GEA 91.5 EUR
APOSPC8399-5G APOSPC8399-1G
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739145
Número CAS: 858629-06-8