Print…
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8397-1G PC8397-250MG PC8397-5G
APOSPC8397-1GEA 59.6 EUR
APOSPC8397-1G APOSPC8397-250MG APOSPC8397-5G
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781590
Número CAS: 518990-32-4