Print…
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8377-100MG PC8377-1G PC8377-250MG
APOSPC8377-100MGEA 31.9 EUR
APOSPC8377-100MG APOSPC8377-1G APOSPC8377-250MG
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Ponto de Fusão: 139…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313341
Número CAS: 62436-07-1