Print…
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 46.4 EUR
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Ponto de ebulição: 247 °C
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075330
Número CAS: 2339-78-8