Print…
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8371-25G PC8371-5G PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA 119 EUR
APOSPC8371-25G APOSPC8371-5G APOSPC8371-100G
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788554
Número CAS: 79944-64-2