Print…
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(3,4-DiF)-OH
PC8363-25G PC8363-5G
APOSPC8363-25GEA 745 EUR
APOSPC8363-25G APOSPC8363-5G
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075125
Número CAS: 31105-90-5