Print…
2-Fluoro-D-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8358-1G PC8358-5G
APOSPC8358-1GEA 0 EUR
APOSPC8358-1G APOSPC8358-5G
2-Fluoro-D-phenylalanine
2-Fluoro-D-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066447
Número CAS: 97731-02-7