Print…
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8354-1G PC8354-25G PC8354-5G
APOSPC8354-1GEA 164 EUR
APOSPC8354-1G APOSPC8354-25G APOSPC8354-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Fórmula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01862946
Número CAS: 167993-21-7