Print…
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-(2-Oxo-1(2H)pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, O-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TPTU
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 52.2 EUR
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
Peso Molecular: 297.06 g/mol
Ponto de Fusão: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075475
Número CAS: 125700-71-2