Print…
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TSTU, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate
PC8350-100G PC8350-5G
APOSPC8350-100GEA 69.6 EUR
APOSPC8350-100G APOSPC8350-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Fórmula: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
Peso Molecular: 301.05 g/mol
Ponto de Fusão: 195…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077875
Número CAS: 105832-38-0