Print…
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
PC8347-100G PC8347-25G
APOSPC8347-100GEA 36.4 EUR
APOSPC8347-100G APOSPC8347-25G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031645
Número CAS: 330645-87-9