Print…
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 591 EUR
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Fórmula: C₁₃H₁₀BrFO
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801041
Número CAS: 185346-79-6