Print…
2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-4-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC8331-250MG PC8331-5G
APOSPC8331-250MGEA 37.7 EUR
APOSPC8331-250MG APOSPC8331-5G
2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
2-Bromo-4-fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₆BrFS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801042
Número CAS: 91524-70-8