Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 79.9 EUR
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Ponto de ebulição: 94…96 °C/11mmHg
Densidade: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631704
Número CAS: 69695-61-0