Print…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 87 EUR
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₃
Ponto de Fusão: 170…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094500
Número CAS: 214917-68-7