Print…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 55.1 EUR
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-25G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094498
Número CAS: 123843-66-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III