Print…
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
PC8304-100MG PC8304-1G PC8304-500MG
APOSPC8304-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC8304-100MG APOSPC8304-1G APOSPC8304-500MG
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Fórmula: C₅H₄F₂N₂
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862101
Número CAS: 159783-22-9