Print…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8280-1G PC8280-250MG
APOSPC8280-1GEA 303 EUR
APOSPC8280-1G APOSPC8280-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₃
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09878337
Número CAS: 957062-66-7