Print…
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acetate
PC8275-25G PC8275-100G
APOSPC8275-25GEA 176 EUR
APOSPC8275-25G APOSPC8275-100G
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate
Fórmula: C₆H₅F₇O₂
Ponto de ebulição: 105 °C/735mmHg
Densidade: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01070838
Número CAS: 356-06-9