Print…
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 1850 EUR
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203137
Número CAS: 243977-22-2