Print…
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 126 EUR
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Ponto de Fusão: 137…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094467
Número CAS: 537033-55-9