Print…
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
PC8242-10G PC8242-5G PC8242-1G PC8242-25G
APOSPC8242-10GEA 282 EUR
APOSPC8242-10G APOSPC8242-5G APOSPC8242-1G APOSPC8242-25G
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrClF₂
Peso Molecular: 241.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094463
Número CAS: 537013-52-8
UN: 3265
ADR: 8 II