Print…
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8238-1G PC8238-25G PC8238-5G
APOSPC8238-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Peso Molecular: 176.55 g/mol
Ponto de Fusão: 68…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094460
Número CAS: 252004-45-8