Print…
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8236-25G PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA 37.7 EUR
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 221 g/mol
Ponto de Fusão: 76…81 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094459
Número CAS: 537013-51-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III