Print…
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC8235-1G PC8235-5G PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA 24.8 EUR
APOSPC8235-1G APOSPC8235-5G APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Fórmula: C₉H₆FNO
Peso Molecular: 163.1485 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269610
Número CAS: 391-78-6