Print…
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 59.6 EUR
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Ponto de ebulição: 289
Ponto de Fusão: 173…174 °C
Densidade: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055370
Número CAS: 1006-41-3