Print…
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8233-1G PC8233-250MG PC8233-5G PC8233-10G
APOSPC8233-1GEA 0 EUR
APOSPC8233-1G APOSPC8233-250MG APOSPC8233-5G APOSPC8233-10G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094458
Número CAS: 163839-73-4