Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8231-5G PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA 27.7 EUR
APOSPC8231-5G APOSPC8231-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇ClF₃N
Ponto de ebulição: 100…104 °C/12mmHg
Densidade: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190124
Número CAS: 62039-92-3