Print…
4-(Trifluoromethyl)anisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 31.9 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluoromethyl)anisole
4-(Trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 166…170 °C
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 1,2445 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094456
Número CAS: 402-52-8
UN: 1993
ADR: 3,III