Print…
3-Fluoro-p-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluoro-p-cresol
3-Fluoro-p-cresol
Fórmula: C₇H₇FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143164
Número CAS: 452-78-8
UN: 3265
ADR: 8,III