Print…
5-Fluoro-2-methylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8220-25G PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA 144 EUR
APOSPC8220-25G APOSPC8220-5G
5-Fluoro-2-methylanisole
5-Fluoro-2-methylanisole
Fórmula: C₈H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673008
Número CAS: 95729-22-9