Print…
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methoxy-1-methylbenzene
PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 119 EUR
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143163
Número CAS: 405-06-1