Print…
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 43.5 EUR
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Ponto de ebulição: 135 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060646
Número CAS: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III