Print…
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142921
Número CAS: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III