Print…
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8209-25G PC8209-5G PC8209-100G
APOSPC8209-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8209-25G APOSPC8209-5G APOSPC8209-100G
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673010
Número CAS: 395-82-4