Print…
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8208-1G PC8208-250MG PC8208-5G
APOSPC8208-1GEA 29 EUR
APOSPC8208-1G APOSPC8208-250MG APOSPC8208-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 146…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272566
Número CAS: 367-83-9