Print…
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8207-25G PC8207-5G PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA 97.3 EUR
APOSPC8207-25G APOSPC8207-5G APOSPC8207-100G
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00509373
Número CAS: 394-42-3