Print…
3-Fluoro-p-anisidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluoro-p-anisidine
3-Fluoro-p-anisidine
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de ebulição: 135 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075040
Número CAS: 366-99-4