Print…
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
PC8191-10G PC8191-25G PC8191-50G
APOSPC8191-10GEA 116 EUR
APOSPC8191-10G APOSPC8191-25G APOSPC8191-50G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₉H₈FNO₂
Ponto de Fusão: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143236
Número CAS: 119396-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III