Print…
3,4-Difluorophenetole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,4-Difluorophenyl ethyl ether, 4-Ethoxy-1,2-difluorobenzene, 1,2-Difluoro-4-ethoxybenzene
PC8187-25G PC8187-5G
APOSPC8187-25GEA 68.3 EUR
APOSPC8187-25G APOSPC8187-5G
3,4-Difluorophenetole 98%
3,4-Difluorophenetole
Fórmula: C₈H₈F₂O
Peso Molecular: 158.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673005
Número CAS: 163848-46-2