Print…
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4',5'-Difluoro-2'-nitroacetanilide
PC8186-1G PC8186-5G
APOSPC8186-1GEA 50.9 EUR
APOSPC8186-1G APOSPC8186-5G
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Fórmula: C₈H₆F₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143199
Número CAS: 1662-21-1