Print…
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Densidade: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070789
Número CAS: 203059-80-7